Key Documents
GF41005538
Zirconium
rod, 200mm, diameter 9.5mm, centerless ground, 99.2%
Synonim(y):
Zirconium, ZR007930
About This Item
Próba
99.2%
Postać
rod
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 410-055-38
rezystywność
40 μΩ-cm, 20°C
dł. × śr.
200 mm × 9.5 mm
tw
4377 °C (lit.)
mp
1852 °C (lit.)
gęstość
6.5 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Zr]
InChI
1S/Zr
Klucz InChI
QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)