GF40836775
Incoloy® alloy 800 - heat resisting alloy, Ni32.5Cr21Fe
200mm tube, 9.5mm outside diameter, 0.7mm wall thickness, 8.1mm inside diameter, annealed
Synonim(y):
NI127400
About This Item
Kod UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Formularz
tubes
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 408-367-75
Długość
200 mm
śr. zewn. × śr. wewn. × grubość ścianki
9.5 mm × 8.1 mm × 0.7 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Informacje prawne
INCONEL is a registered trademark of Special Metals Corporation
Incoloy is a registered trademark of Special Metals Corporation
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)