GF39237857
T1 - thermocouple alloy, Ni90Cr10
foil, 0.2m coil, 38mm coil width, 0.60mm thickness, annealed
Synonim(y):
NI090300
About This Item
Kod UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Formularz
annealed
foil (coil)
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 392-378-57
dł. × szer. × grubość
0.2 m × 38 mm × 0.60 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)