Kluczowe dokumenty
GF38434754
Thulium
foil, not light tested, 12.5x12.5mm, thickness 0.005mm, as rolled, 99%
Synonim(y):
Thulium, TM000208
About This Item
Próba
99%
Formularz
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 384-347-54
rezystywność
90 μΩ-cm, 20°C
rozmiar × grubość
12.5x12.5 mm × 0.005 mm
bp
1950 °C (lit.)
mp
1545 °C (lit.)
gęstość
9.332 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Tm]
InChI
1S/Tm
Klucz InChI
FRNOGLGSGLTDKL-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Informacje prawne
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)