GF38255632
Stainless steel - AISI 304L alloy, Fe/Cr18/Ni10
foil, 1m coil, 0.2mm thickness, annealed
Synonim(y):
FA140250
About This Item
Kod UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Formularz
annealed
foil (coil)
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 382-556-32
rozmiar × grubość
1 m × 0.2 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF38255632-1EA | 4061825447643 |