Kluczowe dokumenty
GF37927176
Stainless Steel - 17-4PH alloy, FeCr17Ni4
200mm rod, 12.7mm diameter
Synonim(y):
FL017920
About This Item
Kod UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Formularz
rod
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 379-271-76
dł. × śr.
200 mm × 12.7 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)