Key Documents
GF37605630
Cellulose Acetate
(CA), film, thickness 0.1 mm, L 10 m, white
Synonim(y):
AC311100
About This Item
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Postać
film
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 376-056-30
Długość
10 m
grubość
0.1 mm
kolor
white
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)