Kluczowe dokumenty
GF37536396
Nickel oxide
powder, max. particle size 45 micron, weight 100 g, green
Synonim(y):
NI516011
About This Item
Kod UNSPSC:
12352303
NACRES:
NA.23
Formularz
powder
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 375-363-96
masa
100 g
kolor
green
maks. wielk. cząst.
45 μm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 4 - Carc. 1A Inhalation - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Organy docelowe
Lungs
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)