Kluczowe dokumenty
GF37208369
Germanium
sheet, 6x6mm, thickness 1.0mm, polycrystalline, 99.999%
Synonim(y):
Germanium, GE003120
About This Item
Próba
99.999%
Formularz
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 372-083-69
rezystywność
53 Ω-cm, 20°C
rozmiar × grubość
6x6 mm × 1.0 mm
bp
2830 °C (lit.)
mp
937 °C (lit.)
gęstość
5.35 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Ge]
InChI
1S/Ge
Klucz InChI
GNPVGFCGXDBREM-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF37208369-2EA | 4061829498306 |
GF37208369-1EA | 4061825391328 |
GF37208369-5EA | 4061829558758 |