Kluczowe dokumenty
GF37175665
Iron oxide
powder, max. particle size 50 micron, weight 100 g, purity 99.9%
Synonim(y):
FE596010
About This Item
Kod UNSPSC:
12352303
NACRES:
NA.23
Próba
99.9%
Formularz
powder
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 371-756-65
masa
100 g
maks. wielk. cząst.
50 μm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)