GF37017266
Stainless Steel - AISI 304 alloy, FeCr18Ni10
200mm tube, 2.95mm outside diameter, 0.325mm wall thickness, 2.3mm inside diameter, hard
Synonim(y):
FE227450
About This Item
Kod UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Formularz
tubes
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 370-172-66
dł. × grubość ścianki
200 mm × 0.325 mm
śr. zewn. × śr. wewn.
2.95 mm × 2.3 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF37017266-10EA | 4061829921903 |
GF37017266-1EA | 4061825462219 |
GF37017266-20EA | 4061829972165 |
GF37017266-2EA | 4061829951559 |
GF37017266-5EA | 4061829996710 |