Kluczowe dokumenty
GF36470178
Aluminum
honeycomb, 300x300mm, thickness 5mm, cell size 13mm, cell wall 0.1mm, core density 0.062g/cm3, phenolic adhesive (resin), 99.5%
Synonim(y):
Aluminum, AL002910
About This Item
opis
cell wall 0.1mm
Próba
99.5%
Formularz
honeycomb
temp. samozapłonu
1400 °F
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 364-701-78
rezystywność
2.6548 μΩ-cm
rozmiar × grubość
300x300 mm × 5 mm
rozmiar
13 mm
bp
2460 °C (lit.)
mp
660.37 °C (lit.)
gęstość
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Al]
InChI
1S/Al
Klucz InChI
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Informacje prawne
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)