Kluczowe dokumenty
GF36157394
Cerium
foil, not light tested, 25x25mm, thickness 0.005mm, as rolled, 99.9%
Synonim(y):
Cerium, CE000205
About This Item
Próba
99.9%
Formularz
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 361-573-94
rezystywność
73 μΩ-cm, 20°C
rozmiar × grubość
25x25 mm × 0.005 mm
bp
3443 °C (lit.)
mp
795 °C (lit.)
gęstość
6.67 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Ce]
InChI
1S/Ce
Klucz InChI
GWXLDORMOJMVQZ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Sol. 1
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)