Kluczowe dokumenty
GF35363404
Stainless steel - AISI 304l
foil, Fe/Cr18%/Ni 10%, thickness 0.5 mm, size 150 × 150 mm, temper annealed
Synonim(y):
FA140350
About This Item
Kod UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Postać
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 353-634-04
rozmiar
150 × 150 mm
grubość
0.5 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)