Kluczowe dokumenty
GF35171018
Stainless Steel - AISI 310 alloy, FeCr25Ni20
foil, 150 x 150mm, 0.914mm thickness, annealed
Synonim(y):
FE250220
About This Item
Kod UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Postać
foil (annealed)
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 351-710-18
rozmiar × grubość
150 mm × 150 mm × 0.914 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)