Kluczowe dokumenty
GF34764666
Holmium
foil, not light tested, 50x50mm, thickness 0.0125mm, as rolled, 99%
Synonim(y):
Holmium, HO000205
About This Item
Próba
99%
Formularz
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 347-646-66
rozmiar × grubość
50x50 mm × 0.0125 mm
gęstość
8.8 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Ho]
InChI
1S/Ho
Klucz InChI
KJZYNXUDTRRSPN-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)