Merck
GF34346044
Zirconium
crucible, cylindrical, length 1 pcs, outside diameter 33mm
Synonim(y):
ZR008620
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Zr
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
91.22
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41122203
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
opakowanie
pkg of 1
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 343-460-44
rezystywność
40 μΩ-cm, 20°C
tw
4377 °C (lit.)
mp
1852 °C (lit.)
gęstość
6.5 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Zr]
InChI
1S/Zr
Klucz InChI
QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)