Key Documents
GF34339787
Palladium
wire reel, 0.1m, diameter 1.0mm, hard, 99.95%
Synonim(y):
Palladium, PD005150
About This Item
Polecane produkty
Próba
99.95%
Postać
wire
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 343-397-87
rezystywność
9.96 μΩ-cm, 20°C
dł. × śr.
0.1 m × 1.0 mm
tw
2970 °C (lit.)
mp
1554 °C (lit.)
gęstość
12.02 g/cm3 (lit.)
ciąg SMILES
[Pd]
InChI
1S/Pd
Klucz InChI
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)