Kluczowe dokumenty
GF34324028
Nickel
foil, 50mm disks, thickness 0.0125mm, annealed, 99%
Synonim(y):
Nickel, NI000301
About This Item
Próba
99%
Formularz
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 343-240-28
rezystywność
6.97 μΩ-cm, 20°C
dł. × grubość
50 mm × 0.0125 mm
bp
2732 °C (lit.)
mp
1453 °C (lit.)
gęstość
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Ni]
InChI
1S/Ni
Klucz InChI
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)