Key Documents
GF33729116
Lead selenide
lump, 6 mm max. lump size, weight 50 g, high purity 99.999%
Synonim(y):
PB506101
About This Item
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Próba
99.999%
Postać
lumps
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 337-291-16
masa
50 g
maks. wielkość bryłki
6 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)