GF33518156
Tantalum/Tungsten
foil, Ta 95%/W 5%, thickness 1.0 mm, size 50 × 50 mm, temper as rolled
Synonim(y):
TA090500
About This Item
Kod UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Próba
≥95%
Formularz
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 335-181-56
rozmiar
50 × 50 mm
grubość
1.0 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF33518156-1EA | 4061821136633 |
GF33518156-2EA | 4061821136640 |