GF33459510
Stainless Steel - AISI 302 alloy, FeCr18Ni8
foil, 100 x 100mm, 0.2mm thickness, hard
Synonim(y):
FE200297
About This Item
Kod UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Formularz
foil (temper hard)
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 334-595-10
rozmiar × grubość
100 mm × 100 mm × 0.2 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF33459510-10EA | 4061829921514 |
GF33459510-1EA | 4061825459905 |
GF33459510-20EA | 4061829971533 |
GF33459510-2EA | 4061829951153 |
GF33459510-5EA | 4061829995959 |