GF33015978
Aluminum-silicon alloy, Al88Si12
50mm rod, 15mm diameter, extruded
Synonim(y):
AL137920
About This Item
Kod UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Formularz
rod
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 330-159-78
dł. × śr.
50 mm × 15 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)