Key Documents
GF32433443
Stainless Steel - AISI 310 alloy, FeCr25Ni20
100mm rod, 19.0mm diameter, annealed
Synonim(y):
FE257930
About This Item
Kod UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Postać
rod
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 324-334-43
dł. × śr.
100 mm × 19.0 mm