Merck
GF32364536
Indium
wire reel, 1m, diameter 1.0mm, as drawn, 99.999%
Synonim(y):
Indium, IN005130
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
In
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
114.82
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141719
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
ciśnienie pary
<0.01 mmHg ( 25 °C)
Próba
99.999%
Formularz
wire
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 323-645-36
rezystywność
8.37 μΩ-cm
dł. × śr.
1 m × 1.0 mm
mp
156.6 °C (lit.)
gęstość
7.3 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[In]
InChI
1S/In
Klucz InChI
APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Piktogramy
Environment
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
The significance of chromosomal aberrations in indium-111-labeled lymphocytes.
M L Thakur et al.
Journal of nuclear medicine : official publication, Society of Nuclear Medicine, 25(8), 922-927 (1984-08-01)
[Use of 113m Indium as marker of compounds in the scintigraphy of the brain, lungs, liver, spleen, kidneys, placenta and heart].
A Mikolajków et al.
Polski tygodnik lekarski (Warsaw, Poland : 1960), 28(31), 1200-1201 (1973-07-30)
Mikio Nakajima et al.
Congenital anomalies, 48(4), 145-150 (2008-11-06)
Indium, a precious metal classified in group 13 (IIIB) in the periodic table, has been used increasingly in the semiconductor industry. Because indium is a rare metal, technology for indium recycling from transparent conducting films for liquid crystal displays is
Thrombus imaging with indium-111 platelets.
W J Powers et al.
Seminars in thrombosis and hemostasis, 9(2), 115-131 (1983-04-01)
[Effect of indium and its compounds on the body (review of the literature)].
Iu I Pokhodzeĭ
Gigiena truda i professional'nye zabolevaniia, (4)(4), 43-45 (1984-04-01)