GF32317321
Stainless Steel - AISI 302 alloy, FeCr18Ni8
5m wire, 0.01mm diameter, as drawn
Synonim(y):
FE205100
About This Item
Kod UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Formularz
wire
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 323-173-21
dł. × śr.
5 m × 0.01 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)