Kluczowe dokumenty
GF31987525
Aluminum
honeycomb, 300x300mm, thickness 10mm, cell size 6.3mm, cell wall 0.064mm, core density 0.083g/cm3, phenolic adhesive (resin), 99.5%
Synonim(y):
Aluminum, AL002720
About This Item
opis
cell wall 0.064mm
Próba
99.50%
Postać
honeycomb
temp. samozapłonu
1400 °F
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 319-875-25
rezystywność
2.6548 μΩ-cm
rozmiar × grubość
300x300 mm × 10 mm
rozmiar
6.3 mm
tw
2460 °C (lit.)
mp
660.37 °C (lit.)
gęstość
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Al]
InChI
1S/Al
Klucz InChI
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Informacje prawne
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)