GF31885500
Nimonic® alloy 90, Ni53Cr20Co18Ti2.5Al1.5Fe1.5
rod, 100mm x 20mm diameter
Synonim(y):
NJ107945
About This Item
Kod UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Formularz
rod
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 318-855-00
dł. × śr.
100 mm × 20 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Informacje prawne
Nimonic jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Special Metals Corporation
Nimonic is a registered trademark of Special Metals Corporation
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF31885500-1EA | 4061825458977 |
GF31885500-2EA | 4061829963903 |
GF31885500-5EA | 4061831014051 |