GF31843469
Nickel-chromium alloy, Ni80Cr20
5m wire, 0.10mm diameter, annealed
Synonim(y):
NI055118
About This Item
Kod UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Formularz
wire
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 318-434-69
dł. × śr.
5 m × 0.10 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF31843469-1EA | 4061825458915 |