Kluczowe dokumenty
GF31361835
Cobalt
foil, light tested, 25x25mm, thickness 0.05mm, as rolled, 99.9%
Synonim(y):
Cobalt, CO000200
About This Item
Próba
99.90%
Postać
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 313-618-35
rezystywność
6.24 μΩ-cm, 20°C
rozmiar × grubość
25x25 mm × 0.05 mm
tw
2900 °C (lit.)
gęstość
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Co]
InChI
1S/Co
Klucz InChI
GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1A - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)