Key Documents
GF31159324
Brass
tube, Cu 63%/Zn 37%, outside diameter 3.17 mm, length 200 mm, wall thickness 0.455 mm
Synonim(y):
CU027510
About This Item
Kod UNSPSC:
30102010
NACRES:
NA.23
Postać
tubes
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 311-593-24
Długość
200 mm
śr. zewn.
3.17 mm
grubość ścianki
0.455 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)