Kluczowe dokumenty
GF31136431
Cadmium
foil, 25mm disks, thickness 0.125mm, as rolled, 99.95%
Synonim(y):
Cadmium, CD000232
About This Item
Próba
99.95%
Formularz
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 311-364-31
rezystywność
7.27 μΩ-cm, 22°C
śr. × grubość
25 mm × 0.125 mm
bp
765 °C (lit.)
mp
320.9 °C (lit.)
gęstość
8.65 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Cd]
InChI
1S/Cd
Klucz InChI
BDOSMKKIYDKNTQ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)