Kluczowe dokumenty
GF30985050
Platinum
tube, 50mm, outside diameter 6mm, inside diameter 5.6mm, wall thickness 0.2mm, as drawn, 99.95%
Synonim(y):
Platinum, PT007500
About This Item
Próba
99.95%
Formularz
tubes
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 309-850-50
rezystywność
10.6 μΩ-cm, 20°C
dł. × grubość ścianki
50 mm × 0.2 mm
śr. zewn. × śr. wewn.
6 mm × 5.6 mm
bp
3827 °C (lit.)
mp
1772 °C (lit.)
gęstość
21.45 g/cm3 (lit.)
ciąg SMILES
[Pt]
InChI
1S/Pt
Klucz InChI
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Informacje prawne
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)