Kluczowe dokumenty
GF30689040
Zirconium
tube, 200mm, outside diameter 1.6mm, inside diameter 1.1mm, wall thickness 0.25mm, hard, 99.2%
Synonim(y):
Zirconium, ZR007160
About This Item
Polecane produkty
Próba
99.20%
Formularz
tubes
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 306-890-40
rezystywność
40 μΩ-cm, 20°C
dł. × grubość ścianki
200 mm × 0.25 mm
śr. zewn. × śr. wewn.
1.6 mm × 1.1 mm
bp
4377 °C (lit.)
mp
1852 °C (lit.)
gęstość
6.5 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Zr]
InChI
1S/Zr
Klucz InChI
QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)