GF29844692
Inconel® X750 - heat resisting alloy, Ni74Cr15Fe7TiAlNb
50m wire, 0.5mm diameter, annealed
Synonim(y):
NI165130
About This Item
Kod UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Formularz
wire
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 298-446-92
dł. × śr.
50 m × 0.5 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Informacje prawne
INCONEL is a registered trademark of Special Metals Corporation
Inconel is a registered trademark of Special Metals Corporation
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF29844692-1EA | 4061825457611 |