GF29632541
Constantan - resistance alloy, Cu55Ni45
foil, 100 x 100mm, 0.05mm thickness, as rolled, light tight (lt)
Synonim(y):
CU040240
About This Item
Kod UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
opis
light tight (lt)
Formularz
foil (as rolled)
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 296-325-41
rozmiar × grubość
100 mm × 100 mm × 0.05 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF29632541-20EA | 4061829970925 |
GF29632541-5EA | 4061829995010 |
GF29632541-10EA | 4061829921118 |
GF29632541-1EA | 4061825457529 |
GF29632541-2EA | 4061829951115 |