Kluczowe dokumenty
GF29556119
Aluminum-magnesium alloy, Al97Mg3
100mm tube, 0.53mm outside diameter, 0.075mm wall thickness, 0.38mm inside diameter, as drawn
Synonim(y):
AL017100
About This Item
Kod UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Postać
tubes
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 295-561-19
dł. × grubość ścianki
100 mm × 0.075 mm
śr. zewn. × śr. wewn.
0.53 mm × 0.38 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)