Kluczowe dokumenty
GF29481396
Nickel-iron-molybdenum alloy, Ni80Fe15.5Mo4.5
200mm tube, 15mm outside diameter, 0.4mm wall thickness, 14.2mm inside diameter, as drawn
Synonim(y):
NJ277600
About This Item
Kod UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Formularz
tubes
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 294-813-96
dł. × grubość ścianki
200 mm × 0.4 mm
śr. zewn. × śr. wewn.
15 mm × 14.2 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)