Merck
GF29233335
Holmium
foil, thickness 0.50 mm, size 50 × 50 mm, tolerance 0.2
Synonim(y):
HO000260
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Ho
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
164.93
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141606
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Postać
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 292-333-35
rozmiar
50 × 50 mm
grubość
0.50 mm
gęstość
8.8 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Ho]
InChI
1S/Ho
Klucz InChI
KJZYNXUDTRRSPN-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)