Key Documents
GF28717050
Stainless Steel - AISI 420 alloy, Fe86.7Cr13.0C0.3
foil, 0.2m coil, 0.075mm thickness, annealed
Synonim(y):
FK110250
About This Item
Kod UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Postać
annealed
foil (coil)
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 287-170-50
rozmiar × grubość
0.2 m × 0.075 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)