Kluczowe dokumenty
GF28484556
Nickel
foil, 50x50mm, thickness 0.1mm, annealed, 99%
Synonim(y):
Nickel, NI000480
About This Item
Próba
99%
Formularz
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 284-845-56
rezystywność
6.97 μΩ-cm, 20°C
rozmiar × grubość
50x50 mm × 0.1 mm
bp
2732 °C (lit.)
mp
1453 °C (lit.)
gęstość
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Ni]
InChI
1S/Ni
Klucz InChI
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF28484556-2EA | 4061829485696 |
GF28484556-10EA | 4061829448370 |
GF28484556-1EA | 4061825363646 |
GF28484556-20EA | 4061829515812 |
GF28484556-5EA | 4061829546427 |