GF28004442
Glass Sealing Alloy, Fe54Ni29Co17
50m insulated wire, 0.03mm conductor diameter, 0.0025mm insulation thickness, polyimide insulation
Synonim(y):
FE045810
About This Item
Kod UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
opis
polyimide insulation
Formularz
wire (insulated)
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 280-044-42
Długość
50 m
śr. przewodnika
0.03 mm
grubość izolacji
0.0025 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF28004442-1EA | 4061825433073 |