Kluczowe dokumenty
GF27963209
Magnetic copper
wire, Cu 99.96%/Fe 0.04%, 0.5 mm diameter, length 5 m, filament diameter 0.1 microns
Synonim(y):
CU805100
About This Item
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Próba
≥99.96%
Postać
wire
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 279-632-09
Długość
5 m
Średnica
0.1 μm , filament diameter
średnica
0.5 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)