Key Documents
GF27928266
Tungsten-rhenium alloy, W75Re25
0.5m wire, 0.075mm diameter, annealed
Synonim(y):
W 015100
About This Item
Kod UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Postać
wire
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 279-282-66
dł. × śr.
0.5 m × 0.075 mm