GF27760350
Inconel® alloy 600 - heat resisting alloy, Ni72Cr16Fe8
foil, 25 x 25mm, 0.075mm thickness, annealed, light tight (lt)
Synonim(y):
NI020200
About This Item
Kod UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
opis
light tight (lt)
Formularz
annealed (
quarter hard)
foil (
quarter hard)
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 277-603-50
rozmiar × grubość
25 mm × 25 mm × 0.075 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Informacje prawne
INCONEL is a registered trademark of Special Metals Corporation
Inconel is a registered trademark of Special Metals Corporation
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)