Key Documents
GF26996394
Aluminum borosilicide
powder, max. particle size 150 micron, weight 200 g
Synonim(y):
AL546010
About This Item
Kod UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Postać
powder
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 269-963-94
masa
200 g
maks. wielk. cząst.
150 μm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)