Kluczowe dokumenty
GF26876661
Aluminum
foil, thickness 0.0125 mm, 6 mm diameter, purity 99%
Synonim(y):
AL000380
About This Item
Polecane produkty
Próba
99%
Formularz
foil
temp. samozapłonu
1400 °F
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 268-766-61
rezystywność
2.6548 μΩ-cm
Średnica
6 mm
grubość
0.0125 mm
średnica
6 mm
bp
2460 °C (lit.)
mp
660.37 °C (lit.)
gęstość
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Al]
InChI
1S/Al
Klucz InChI
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)