Key Documents
GF25997945
Gold
wire, 0.5 mm diameter, length 1 m, purity 99.99%
Synonim(y):
AU005155
About This Item
Polecane produkty
Próba
99.99%
Postać
wire
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 259-979-45
rezystywność
2.05 μΩ-cm, 0°C
Długość
1 m
średnica
0.5 mm
tw
2808 °C (lit.)
mp
1063 °C (lit.)
gęstość
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Au]
InChI
1S/Au
Klucz InChI
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)