Kluczowe dokumenty
GF25858389
Copper-beryllium alloy, Cu98Be2
100m wire, 0.025mm diameter, hard
Synonim(y):
CU075110
About This Item
Kod UNSPSC:
31152304
NACRES:
NA.23
Postać
wire
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 258-583-89
dł. × śr.
100 m × 0.025 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)