GF25467903
Permendur 49 alloy, Co49Fe49V2
foil, 100 x 100mm, 0.1mm thickness, as rolled
Synonim(y):
CO150240
About This Item
Kod UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Formularz
foil (temper - as rolled)
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 254-679-03
rozmiar × grubość
100 mm × 100 mm × 0.1 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF25467903-5EA | 4061829993818 |
GF25467903-10EA | 4061829920647 |
GF25467903-1EA | 4061825426396 |
GF25467903-20EA | 4061829970239 |
GF25467903-2EA | 4061829950941 |